Imprimer
Étalons de conductivité
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1440042 2307542 210542 2307442 1440049 2971849 1440026 LZW9700.99 LZW9710.99 LZW9720.99
HACH1440042EA 33.3 EUR
HACH1440042 HACH2307542 HACH210542 HACH2307442 HACH1440049 HACH2971849 HACH1440026 HACHLZW9700.99 HACHLZW9710.99 HACHLZW9720.99
Étalons de conductivité
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Les étalons en solutions de chlorure de sodium sont utilisés pour l'étalonnage des conductimètres et également pour les contrôles de précision.