Imprimer
VWR®, Sachets stériles à fermeture torsadée et double emballage pour les applications en salle blanche
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-9889EA 600 EUR
129-9889 129-9890 129-0665 129-9000 129-9003 129-9001 129-9002 129-9004 129-9005 129-9006 129-9007 129-9008 129-9009 129-9010 129-9011 129-9012 129-9013 129-9014 129-9015 129-9016 129-9017 129-9018
VWR®, Sachets stériles à fermeture torsadée et double emballage pour les applications en salle blanche
Sachets Sachets d'échantillonnage
Sacs en PE, transparents. Ces sachets d’échantillonnage stériles constituent un conteneur pliable, sécurisé et exempt d'agents de contamination garantissant des résultats d'analyse fiables. Méthode économique et efficace de prélèvement, de stockage et de transport d'échantillons. L’utilisateur peut apporter des sachets d’échantillonnage stériles dans la salle blanche sans se préoccuper de risques de contamination avec ces sachets. les sachets sont fournis sous double emballage. L’utilisateur peut ainsi retirer le sachet extérieur avant d'entrer dans la salle blanche, ce qui réduit également le nombre de sachets exposés simultanément.
  • Les sachets sont stériles à l'intérieur et à l'extérieur par irradiation gamma
  • Certificat de stérilité dans toutes les boîtes
  • Traçabilité du numéro de lot pour chaque produit
  • Ouverture maximale du sac pour faciliter l'insertion d'échantillons
  • Languettes pratiques pour ouvrir le sac sans risque de contamination de l'intérieur du sac
  • Sachets pour solides, semi-solides et liquides
  • Exempt RNase, DNase, BPA et non pyrogène
Regulations: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.
Certifications: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.