Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètres pour réfrigérateurs et congélateurs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2211EA 269 EUR
620-2211 620-2212 620-2213 620-2214 620-2215 620-2216 620-2217
VWR® Traceable®, Thermomètres pour réfrigérateurs et congélateurs
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres numériques sont conçus pour surveiller la température des réfrigérateurs, des congélateurs, des bains-marie, des blocs de chauffage et des incubateurs. Les sondes de flacon sont utilisées pour surveiller les conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants.
  • Intervalle d’enregistrement fixe d’1 minute
  • Peut stocker jusqu’à 10 événements d’alarme uniques
  • Capable de stocker plus d’un million d’observations
  • Les données brutes sur l’appareil ne peuvent être effacées ni modifiées
  • État: batterie faible, mémoire faible, transfert de données via USB et alarme activée
Sonde de flacon dans du glycol non toxique/capteur Bullet/sonde en acier inoxydable avec câble de 3 mètres.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Étalonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001. Conformité aux exigences CDC actuelles et aux recommandations supplémentaires pour le stockage et la surveillance des vaccins. Peut être utilisé dans des environnements nécessitant une conformité 21 CFR 11.
Informations de livraison: Livrés avec des piles, un adaptateur universel, un support, des bandes VELCRO®, des bandes magnétiques, un support mural, un certificat d’étalonnage Traceable® et des piles.