Imprimer
Nitrogen-nitrate standard solution
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2415132 1426010 194749 204649
HACH2415132EA 21.7 EUR
HACH2415132 705-2010 705-2025 HACH204649
Nitrogen-nitrate standard solution
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.