Imprimer
Presence-Absence media in bottles
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2401612 2323212 2401650 2323250
HACH2401612EA 93.8 EUR
HACH2401612 HACH2323212 HACH2401650 HACH2323250
Presence-Absence media in bottles
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Selective for Total Coliform Bacteria and Escherichia coli. Broth in pre-filled bottles.
  • Sterile
  • Disposable