Sachets de poudre, milieu PathoScreen de présence/absence
Marques : HachTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ils permettent de détecter les agents pathogènes en suspension dans l'eau associés à une contamination fécale des sources d'eau.
- La méthode simple de présence-absence élimine le besoin d'un incubateur sous les climats tropicaux et semi-tropicaux
- Solutions complètes d'analyse de l'eau potable