Imprimer
Kits de test multi-paramètres, modèle HA-62
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
183700 183701 183702
HACH183700EA 429 EUR
HACH183700 HACH183701 HACH183702
Kits de test multi-paramètres, modèle HA-62
Kits de tests environnementaux
Kit de test multi-paramètres pour la dureté, le fer et le pH, qui offre une solution simple et économique pour déterminer la qualité de l'eau.
  • Des tests reconnus dans un seul kit robuste
  • Il utilise les méthodes de titrage par comptage de goutte et disque de couleur