Imprimer
Spatules, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5379-1009 5379-0009
231-0538EA 26 EUR
231-0538 231-0531
Spatules, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio
Spatules
En PE bio, blanc. Ces spatules à usage unique sont fabriquées à partir de « PE vert » bioplastique, entièrement composé de ressources renouvelables. Idéales pour l'échantillonnage de poudres, de granules et de pâtes.
  • 100% recyclable, le « PE vert » ne contient pas de matières premières fossiles
  • Poignée longue, ergonomique et solide
  • La lame pointue peut facilement perforer le papier et les sacs en plastique
  • Disponibles en version non stérile (LaboPlast® Bio) ou stérilisée par irradiation aux rayons gamma (SteriPlast® Bio)
  • Fabriquées dans un environnement de salle blanche