Imprimer
Cuillères d'échantillonnage, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5379-0011 5379-1011 5379-1012 5379-0012
231-0532EA 59.8 EUR
231-0532 231-0539 231-0540 231-0533
Cuillères d'échantillonnage, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio
Cuillères
En PE bio blanc. Ces cuillères à usage unique sont fabriquées à partir de PE « vert » bioplastique, entièrement composé de ressources renouvelables.
  • 100% recyclable, le PE « vert » ne contient pas de matières premières fossiles
  • Version non stérile LaboPlast® Bio ou stérilisée aux rayons gamma SteriPlast® Bio
  • Deux tailles – 2,5 ml similaires à des cuillères à thé et 10 ml similaires à des cuillères à soupe
  • Fabrication en environnement de salles propres
  • Individuel
Conviennent à l'échantillonnage de poudres, granules, et pâtes.