Imprimer
Spatules, LaboPlast/SteriPlast
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-1009 5378-1010 5378-0009 5378-0010
231-0523EA 18.5 EUR
231-0523 231-0524 231-0511 231-0512
Spatules, LaboPlast/SteriPlast
Spatules
En PS, blanc. Ces spatules à usage unique sont idéales pour l'échantillonnage de poudres, de granules et de pâtes.
  • Poignée longue, ergonomique et solide
  • La lame pointue peut facilement perforer le papier et les sacs en plastique
  • Disponibles en version non stérile (LaboPlast) ou stérilisée par irradiation aux rayons gamma (SteriPlast)
  • Production, assemblage et conditionnement conformes à une utilisation en salles blanches ISO classe 7
  • Conforme aux directives de la FDA et de l'UE
Un couvercle est proposé en option et ce, afin de garantir unEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable