Imprimer
Cuillères d'échantillonnage, SteriPlast
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-1011 5378-1012
231-0525EA 45.3 EUR
231-0525 231-0526
Cuillères d'échantillonnage, SteriPlast
Cuillères
En PS, blanc. Ces cuillères à usage unique sont idéales pour l'échantillonnage des poudres, des granules et des pâtes.
  • Capacité de 2,5 ml (type cuillère à café) ou 10 ml (type cuillère à soupe)
  • Production, assemblage et conditionnement conformes à une utilisation en salles blanches ISO classe 7
  • Conforme aux directives de la FDA et de l'UE
  • Conditionnement individuel, stérilisation par irradiation aux rayons gamma