Imprimer
Pointes de pipettes, epT.I.P.S.® Motion
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0030014.421 0030014.464 0030014.502 0030014.545
EPPE0030014.421EA 0 EUR
EPPE0030014.421 EPPE0030014.464 EPPE0030014.502 EPPE0030014.545
Pointes de pipettes, epT.I.P.S.® Motion
Pointes de pipettes
Ces pointes de pipettes sont spécialement conçues pour une utilisation sur le poste de manipulation des liquides epMotion 5070 & 5075. Elles ont été développées dans des portoirs résistants à la torsion et sans contamination.
  • La fabrication à haute précision garantit un maintien parfait et une distribution extrêmement précise
  • Les pointes sont optimisées pour une simple éjection automatique dans le récipient de collecte du poste de manipulation des liquides
  • Les pointes peuvent également être intégrées au poste en tant que système de recharge
  • Les pointes de recharge sont livrées dans un plateau thermoformé PET avec un couvercle étanche
  • Le remplacement de la boîte à usage unique par un adaptateur en aluminium autoclavable peut se traduire par une baisse du gaspillage jusqu'à 40%
Le portoir epT.I.P.S. Motion comporte deux composants pour assurer une utilisation flexible sur un poste de manipulation des liquides automatisée epMotion: un plateau à code couleur avec les pointes à filtre epT.I.P.S. et une boîte à usage unique pour le stockage du plateau.
Cdt: emballées dans des portoirs exempts de contamination ou dans des plateaux de recharge.