Imprimer
Microcentrifugeuses, mySPIN™
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
75004061 75004081
521-2155EA 444 EUR
521-2155 521-2156
Microcentrifugeuses, mySPIN™
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Les centrifugeuses mySPIN™ sont disponibles en version 6 places à vitesse fixe et en version 12 places avec réglage de la vitesse variable. Les deux modèles offrent un design ergonomique et un encombrement réduit.
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Échange rapide du rotor, sans outil
  • Unité MySPIN™ 6 avec couvercle adapté à la forme de la paume pour gauchers ou droitiers ; l'unité ne démarre que lorsque le couvercle est fermé
  • MySPIN™ 12 avec sécurité en cas de déséquilibre/d'inclinaison, affichage rétro-éclairé (valeurs en tr/min ou FCR) et verrouillage de sécurité
Core applications are the purification of DNA, RNA, protein and lipoprotein.
Certifications: CSA, UL.
Informations de commande: MySPIN™ 6 est fournie avec 6 rotors pour tubes de 1,5/2,0 ml, 16 rotors pour tubes de 0,2 ml (simples ou 2×8 barrettes), des adaptateurs pour tubes de 0,2 ml (jeu de 6), des adaptateurs pour tubes de 0,5 ml (jeu de 6), une boîte de rangement pour rotors et adaptateurs, un portoir de tubes et un adaptateur universel (110-240 V, 50/60 Hz), avec 4 types de prises interchangeables.
MySPIN™ 12 est fournie avec 12 rotors pour tubes de 1,5/2,0 ml, 32 rotors pour tubes de 0,2 ml (simples ou 4×8 barrettes), des adaptateurs pour tubes de 0,2 ml (jeu de 12), des adaptateurs pour tubes de 0,5 ml (jeu de 12) et un adaptateur universel (110-240 V, 50/60 Hz), avec 4 types de prises interchangeables.