L'incubateur réfrigéré numérique IL 23R avec technologie Peltier offre une solution économique et peu encombrante pour les applications de microbiologie à température ambiante inférieure. La température peut être réglée librement par incréments de 0,1 °C à partir de 10 °C en dessous de la température ambiante jusqu'à un maximum de 50 °C. L'élément Peltier intégré a une faible consommation d'énergie et assure la stabilité et l'uniformité de la température sur toute la plage de température. La fenêtre transparente en Plexiglas® permet une visibilité complète des échantillons à l'intérieur de l'incubateur. Le boîtier est entièrement construit en acier doux avec un revêtement époxy.
- Design compact
- Contrôle PID numérique avec capteur PT100 et affichage LED, le contrôle de la température peut être réajusté avec un instrument de mesure de température de référence certifié
- Excellente stabilité de température
- Faible consommation d'énergie, seulement 80 W
- Facile à utiliser, sûr et fiable
Informations de livraison: IL 23R est fourni avec deux étagères en acier inoxydable perforées et un certificat de test (données mesurées à 37 °C).
Attention: * Mesuré avec la chambre vide.