Propanol-1 ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool propylique normal
Formule:
H₃CCH₂CH₂OH Poids moléculaire: 60.1 g/mol Point d'ébullition: 97 Point de fusion: –127 °C Densité: 0.8053 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 15 (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002941 Numéro CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Indice Merck: 13,07934 |
|
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (CH₃CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
Residue after Evaporation | ≤0.0100 % |