Imprimer
Triéthylamine ≥99% (par GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TEA
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
W635-07EA 143.94 EUR
W635-07 W63509
Triéthylamine ≥99% (par GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Triéthylamine
Lot analysis on label.
Formule: (C₂H₅)₃N
Poids moléculaire: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,09740
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((C₂H₅)₃N) (by GC, corrected for water) ≥ 99 %
Color (APHA) ≤ 15
Water (H₂O) ≤ 1 %
Identification (by IR) Passes Test