Imprimer
Acide L(+)-tartrique ≥99.0% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
0386-01EA 168.7 EUR
0386-01 0386-05 0386-07
Acide L(+)-tartrique ≥99.0% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide L(+)-tartrique
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Formule: C₄H₆O₆
Poids moléculaire: 150.09 g/mol
Point d'ébullition: 399
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 150 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Indice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (HOCO(CHOH)₂COOH) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.020 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C₂O₄) Passes Test
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs