Imprimer
Tétrachloroéthylène ≥99.0% (par GC) stabilisé, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TétrachloroethenePerchloréthylèneEthylène tétrachlorure
Stabilisation: Stabilisant 3-5 ppm
9465-01EA 135.83 EUR
9465-01 9465-03
Tétrachloroéthylène ≥99.0% (par GC) stabilisé, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
Poids moléculaire: 165,83 g/mol
Point d'ébullition: 121,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09332
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/47/741247.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Acidity (as HCl) ≤0.002 %
Alkalinity (as NaOH) ≤0.002 %
Free Chlorine (as Cl₂) Passes Test
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.005 %
Contains 3 - 5 ppm of stabilizer.