Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 23-200
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
23-200/9 23-200/10 23-200/7 23-200/8
ANSE23-200/9EA 107 EUR
ANSE23-200/9 ANSE23-200/10 ANSE23-200/7 ANSE23-200/8
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 23-200
Gants
Ces doublures en coton avec revêtement en PVC souple conservent leur dextérité et leur malléabilité à basse température. Elles offrent une protection chimique, mécanique et contre les liquides.
  • Le fini rugueux trempé rend la manipulation des matériaux humides et glissants plus facile et plus sûre
  • Manchette de type gantelet
Idéales pour les tâches d'entretien ou pour le traitement du poisson.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B) ; Cat. III ; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire.