Imprimer
Milieu de montage (à base d'eau)
Marques : IMMUNOLOGIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4058 4059
4058.EA 65.3 EUR
4058. 4059.
Milieu de montage (à base d'eau)
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Imsol Mount est un milieu de montage aqueux : Spécialement pour les lames d'immunohistochimie colorées à l'alk. Phos. méthode et d'autres chromogènes non résistants aux solvants.
  • Convient également pour l'immunofluorescence
  • À base d'eau