Imprimer
Conteneurs de wafers à taille unique pour des wafers de 150 mm, H 22 series
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H22-60-0615_U H22-602-0615 H22-601-62C02 H22-60-62C02 H22-602-62C02
ENTEH22-60-0615_UEA 0 EUR
ENTEH22-60-0615_U 216-2360 216-2359 216-2362 216-2361
Conteneurs de wafers à taille unique pour des wafers de 150 mm, H 22 series
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Pour le transport et le stockage.
  • Contiennent un wafer tourné vers le bas, dans une pochette conique, avec contact uniquement au niveau des bords
  • Un ressort retient le wafer en toute sécurité afin de minimiser la génération de particules
  • La vis sur le couvercle permet une fermeture sécurisée et une ouverture facile
  • La grande surface supérieure offre un espace pratique pour l'étiquetage
  • Les boîtes d'expédition empilables permettent une utilisation efficace de l'espace de stockage