Imprimer
Fermetures pour sac avec pelle/cuillère, WeLoc® Scoop
Fournisseur: WELOC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S421100150404 S421500550404 S422201100404 S42320250040
312-0115EA 50.1 EUR
312-0115 312-0116 312-0117 312-0118
Fermetures pour sac avec pelle/cuillère, WeLoc® Scoop
Pinces Pinces à usage général
Ces clips d'étanchéité sont dotés d'une pelle/cuillère de mesure. Ils s'avèrent pratiques pour de nombreux types d'applications dans les domaines domestique, médical et industriel, lorsqu'un système d'étanchéité et une mesure sont requis. Les clips sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité en polyamide 6.6 DuPont®, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et les environnements de laboratoire les plus exigeants.
  • Le fait de refermer les sacs d'ingrédients en partie utilisés réduira le risque de
En savoir plus