Imprimer
Écouvillons, applicateurs en coton
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
STX705P STX705W
115-1881EA 56.2 EUR
115-1881 115-1882
Écouvillons, applicateurs en coton
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Ces écouvillons stériles sont fabriqués à 100% en coton de qualité USP. Ils sont fixés sur une tige à l'aide d'une colle aqueuse. Les écouvillons sont fabriqués conformément à des tolérances strictes et uniformes, grâce à des processus automatisés haute précision.
  • Écouvillons pré-stérilisés irradiés aux rayons gamma; nul besoin des procédures de reconditionnement, documentation et validation, comme pour les écouvillons autoclavés
  • Code de lot et date d'expiration clairement indiqués sur chaque colis, et inclus dans un code-barres pour le contrôle des stocks
  • Certificats de conformité attestant que la dose d'irradiation respecte les spécifications
  • Emballage transparent, ce qui permet de vérifier son intégrité
Cdt: Individuel, facile à ouvrir, garantissant la stérilité au moment de l'utilisation.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904