Imprimer
Outil de nettoyage pour isolateurs
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
STX7114 TX7105 TX7120 TX7121 TX7122 STX7114M
141-1046EA 531 EUR
141-1046 141-1054 141-1061 141-1062 141-1063 141-1047
Outil de nettoyage pour isolateurs
Serpillières
Outil de nettoyage pour isolateurs : matériel pour balai, tête de rechange, manche de rechange.
Spécialement conçu pour nettoyer des isolateurs et autres zones difficiles d'accès, cet outil léger et facile à manier peut s'utiliser d'une seule main. De faible épaisseur, avec sa tête pivotante, cet outil de nettoyage pour isolateurs accède aux endroits les plus difficiles.
Remplacements rapides de housses même durant l'utilisation, la tête rembourrée assure un nettoyage constant et intensif de différentes surfaces. Les bords arrondis nettoient les coins des isolateurs sans rayer ni abîmer les surfaces.
  • Un système de changement rapide permet à l'utilisateur de remplacer les housses/tampons fréquemment ; il respecte ainsi scrupuleusement les protocoles d'hygiène
  • Son tampon en polyester s'adapte à toutes les surfaces
  • De faible épaisseur et dotée d'une tête pivotante, elle pénètre dans les zones difficiles d'accès
  • Ses housses 100% polyester constituent les substrats les plus propres pour le nettoyage des isolateurs
  • Ses manches sont légers ce qui permet un maniement d'une main
Pour le nettoyage des isolateurs :
Fabriqué en matière 100% polyester ou 100% polyester Microdenier. Ce tissu permet de mieux soulever les particules, de nettoyer sans laisser la moindre trace et offre une capacité d'absorption accrue, ce qui permet d'utiliser des solutions de nettoyage.
Meilleure capacité d'absorption et séchage rapide
Bonne capture des particules aussi petites que des microbes
Nettoyage sans trace
Fabriqué en matière 100% polyester ou 100% polyester Microdenier. Ce tissu permet de mieux soulever les particules, de nettoyer sans laisser la moindre trace et offre une capacité d'absorption accrue, ce qui permet d'utiliser des solutions de nettoyage.