D-Lactose monohydraté, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
D-(+)-Lactose monohydrate
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Poids moléculaire: 360.32 g/mol Point de fusion: 223 Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00150747 Numéro CAS: 64044-51-5 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≤0.005% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.03% |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Residue after Ignition | ≤0.03 % |
Dextrose | Passes Test |
Sucrose | Passes Test |
Water (H₂O) | 4.0 - 6.0 % |
Dextrins, Starch | ≤5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |