Imprimer
Acide chlorhydrique 5 N, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Gestion du changement (MOC) catégorie = NI
5618-02EA 86.98 EUR
5618-02 5618-07 5618-03
Acide chlorhydrique 5 N, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
The quality of BAKER ANALYZED™ ACS reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These acids are tested for common trace metals.
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Densité: 1.08 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 4.975 - 5.025
Normality 4.975 - 5.025
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Appearance Passes Test
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.