Imprimer
Conteneurs de transport de wafer unique de 76,2 mm (3"), 82,6 mm (3,25") ou 90 mm
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H22-301-0615 H22-30-0615_U H22-302-0815 H22-302A-0615 H22-302-0615
216-1747EA 0 EUR
216-1747 ENTEH22-30-0615_U ENTEH22-302-0815 216-2364 216-1748
Conteneurs de transport de wafer unique de 76,2 mm (3"), 82,6 mm (3,25") ou 90 mm
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Poches coniques accueillant un wafer dont la partie inférieure est en contact uniquement avec les bords du wafer.
  • Ressort maintenant le cachet et limitant la génération de particules
  • Empilables pour une utilisation efficace de l'espace de stockage
  • Empilage libre ou fixe, plateau sur plateau ou couvercle sur plateau
  • Vis pratique sur les couvercles
  • Grand espace sur le couvercle pour l'étiquetage
Attention: Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.