Imprimer
Armoires de stockage
Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JG0554 JF1260C JF1260
PALBJG0554EA 5850 EUR
PALBJG0554 132-0994 132-0993
Armoires de stockage
Mobilier Armoires de stockage
Matériau de fabrication : acier inoxydable 304 avec finition polie par électrolyse
  • Étagères amovibles et conception de toit incliné de série
  • Disponibles avec roulettes ou pieds de mise à niveau
  • L'assemblage est rapide et facile, sans outil spécial, ni expertise particulière
Cdt: Conditionnement de transport à plat et assemblage à effectuer soi-même. Les instructions de montage sont incluses avec toutes les armoires.