Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine substance tampon
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RC-104 RC-103
RC-104EA 749 EUR
RC-104 RC-103
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine substance tampon
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
This tricine is a buffer component used for the separation of low molecular weight peptides.
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 187 °C
Densité: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Indice Merck: 13,09724