Imprimer
Polyéthylèneglycol 8.000
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RC-078 RC-077
RC-078EA 243 EUR
RC-078 RC-077
Polyéthylèneglycol 8.000
Polyéthylèneglycol 8.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Densité: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779615
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Indice Merck: 12,07729