Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RC-066 RC-067
RC-066EA 82.7 EUR
RC-066 RC-067
L(+)-Lysine monochlorhydrate
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 213-091-9