Imprimer
D(-)-Leucine
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucine
RC-065 RC-064
RC-065EA 281 EUR
RC-065 RC-064
D(-)-Leucine
D(-)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.17 g/mol
Point d'ébullition: 226
Numéro MDL: MFCD00063088
Numéro CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7