DEPC
Marques : G BiosciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
O(COOC₂H₅)₂ Point d'ébullition: 93 °C (1013 hPa) Densité: 1,123 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 69 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009106 Numéro CAS: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Indice Merck: 13,08088 |