Imprimer
Aspirateurs pour salle propre, CRW (4W), Tiger-Vac®
Fournisseur: TIGER-VAC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
110491B 110497B 110495B
141-1070EA 7650 EUR
141-1070 141-1211 181-0342
Aspirateurs pour salle propre, CRW (4W), Tiger-Vac®
Aspirateurs
Ces aspirateurs pour matières sèches et humides sont conçus pour le nettoyage général et les applications en environnement contrôlé, pour lesquelles liquides et détergents doivent être éliminés. Pour environnements type salle propre y compris l'industrie pharmaceutique, les semi-conducteurs, la micro-électronique, les secteurs médicaux et biomédicaux.
  • Filtration à cinq étapes inclut deux filtres ULPA U15 (un pour l'air opérationnel et un pour l'air de refroidissement), un filtre à tissu double et un sac filtrant à usage unique
  • Moteur by-pass, monophasé
  • Sur chariot à quatre roues pour une excellente maniabilité
  • Capacité: de 26 litres (réservoir) ou 10 litres dans le sac en papier (aspiration à sec)
Antistatique et anti-décharge électrostatique: Résistivité électrique inférieure à 10 ohms. Toute décharge produite lors d'aspiration est neutralisée vers la terre.
Protection EMI/RFI: Ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles.
Filtration ULPA double pour l'air opérationnel et l'air de refroidissement. Chaque filtre ULPA est testé individuellement au laser afin de garantir une efficacité de 99,999% sur 0,12 µm. Le système à filtre double ULPA est garanti compatible avec les salles propres et offre une puissance d'aspiration maximale.
En acier inoxydable pour faciliter la décontamination et une bonne résistance à la corrosion.
Cleanroom compatible with ISO Class 4 (former Class 10).
Certifications: Compatibles avec salle propre ISO de classe 4 (ancienne classe 10).
Informations de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.