Imprimer
Gants en nitrile, Unigloves®, Format
Fournisseur: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1003 1001 1002 1004 1005
UNIG1003EA 63.3 EUR
UNIG1003 UNIG1001 UNIG1002 UNIG1004 UNIG1005
Gants en nitrile, Unigloves®, Format
Gants
Ces gants ambidextres en nitrile 100 % synthétique offrent une protection chimique. Ils sont adaptés à une utilisation dans les environnements médicaux.
  • Non stérile, sans poudre
  • Sans lubrifiant ajouté, sans protéines
  • Manchette bordée pour un enfilage plus facile
  • Paume micro-rugueuse pour une meilleure adhérence
  • Sans latex
Longueur : 240 mm
Épaisseur : 0,08 - 0,13 mm (manchette) ; 0,10 - 0,15 mm (paume) ; 0,10 - 0,17 mm (bout des doigts)
Couleur: Blanc
EN 374, EN 455 ; AQL 1,5
Certifications: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant