Imprimer
Bulb pipettes (one mark), with individual certificate, BLAUBRAND®, Class AS
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
929712 929714 929717 929707 929702 929703 929705 929709 929718 929719 929704 929713 929716 929706 929708 929710 929711 929715
612-1074EA 55.3 EUR
612-1074 BRND929714 BRND929717 BRND929707 BRND929702 BRND929703 BRND929705 BRND929709 BRND929718 BRND929719 BRND929704 BRND929713 BRND929716 BRND929706 BRND929708 BRND929710 BRND929711 BRND929715
Bulb pipettes (one mark), with individual certificate, BLAUBRAND®, Class AS
Pipettes Pipettes jaugées
AR-Glas®.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Traits de jauge et inscriptions en émail bleu
  • Temps d'attente de 5 secondes
  • Également disponible en version USP séparée
  • Numéro de lot, numéro de série individuel, volume mesuré, incertitude de mesure et date de péremption sont documentés sur le certificat
Certifications: DIN EN ISO 648; marqué DE-M