Imprimer
Gants à usage général, HyFlex® 11-801
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-801/10 11-801/11 11-801/6 11-801/7 11-801/8 11-801/9
112-3715EA 62.9 EUR
112-3715 112-3716 112-3711 112-3712 112-3713 112-3714
Gants à usage général, HyFlex® 11-801
Gants
La doublure de nylon tricotée avec revêtement en mousse nitrile sur les paumes est idéale pour les environnements secs ou légèrement huileux nécessitant une protection mécanique légère et une grande finesse de manipulation.
  • L'utilisation d'élastiques Spandex élimine le risque d'allergie au latex
  • Sans silicone: réduit le risque de contamination des produits
  • Antistatique, conformément à la norme EN 1149
  • Manchettes tricotées
  • Certifié Oeko-Tex®
Adaptée aux assemblages légers dans le secteur de la logistique et de l'entreposage.
Gauge: 15
Colour: Grey/black
EN 388 (3131); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (3131A); Cat. II