Imprimer
Ammonium nitrate ≥95.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
3436-06EA 0 EUR
3436-06 3436-20
Ammonium nitrate ≥95.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,00538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 95.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 ppm
ACS - Assay (as NH₄NO₃) ≥ 95.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 2 ppm
ACS - Nitrite (NO₂) Passes Test
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 6.0
ACS - Phosphate (PO₄) ≤ 5 ppm
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.01 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %