Imprimer
VWR®, Flacons d'échantillons
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-1900EA 106 EUR
215-1900 215-1901
VWR®, Flacons d'échantillons
Fioles
Ces flacons d'échantillons sont en PTFE.
  • Idéal pour le stockage de matériaux agressifs ou coûteux
  • Convient aux réactions à petite échelle à basse pression
  • Intérieur conique pour un retrait facile du contenu
  • Construction à parois épaisses