Imprimer
Eprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Fournisseur: BDH Prolabo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
09015.615 09015.672 09015.557 09015.216 09015.295 09015.353 09015.411 09015.488
612-2181EA 112 EUR
612-2181 612-2182 612-2180 612-2169 612-2170 612-2171 612-2178 612-2179
Eprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe A.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Graduations bleues avec traits de jauge aux principales graduations
  • Certificat de conformité avec numéro de lot daté
Certifications: DIN EN ISO 4788.