Imprimer
VWR®, Kits de détermination de la densité pour balances
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-2551EA 940 EUR
611-2551 611-2553
VWR®, Kits de détermination de la densité pour balances
Balances
Kits complets qui, avec la balance adaptée, permettent à l’utilisateur de calculer la densité de liquides (tels que les boissons) ou de solides non absorbants (rochers, polymères, pierres précieuses, verre, métaux, etc.). La fonction d'assistant de densité est déjà incluse en tant que fonction intégrée de la balance (sauf pour les modèles SE : 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299, 611-3344). Les kits de détermination de la densité ne sont pas conçus pour une utilisation avec des analyseurs d’humidité. Les deux kits contiennent des éléments similaires, mais la différence se trouve dans la fixation du cône de la balance :
  • Gobelet doseur hauteur 150 mm, Ø 50 mm, 250 ml
  • Gobelet doseur hauteur 95 mm, Ø 65 mm, 250 ml
  • Thermomètre
  • Plomb en verre
  • Porte-échantillon pour échantillons flottants/non flottants
  • Bras de suspension pour porte-échantillon ou plomb
  • Porte-échantillon/support de platine
  • Support gobelet doseur
Kit de détermination de la densité DT002 pour séries de balances analytiques VWR® SM, SMG, LA, LAG, LP, LPG, LPW, LPWG, LPC, LPCG, SE ou TS, TA, TP, TPW ou TPC avec une lisibilité 0,01 ; 0,1 ou 1 mg.
Kit de détermination de la densité DT004 pour balances de précisions des séries VWR® LP, LPG, SE ou TP et TP avec une lisibilité de 0,01 g.