Imprimer
Destain solutions
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
786-526 786-527
786-526EA 140 EUR
786-526 786-527
Destain solutions
Réactifs d'électrophorèse Réactifs détachants
G-Biosciences' Destain I contains approximately 45% methanol and 9% glacial acetic acid. G-Biosciences' Destain II contains approximately 5% methanol and 7% acetic acid.