Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 98.0-102.0% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium dodécahydraté, Alun de potassium
Crystals. Lot analysis on label.
Formule:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Poids moléculaire: 474.39 g/mol Point de fusion: 92.5 Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00149143 Numéro CAS: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 Indice Merck: 12,00373 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 98.0 - 102.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 100.5% |
Assay (AlK(SO₄)₂·12H₂O) (by EDTA titrn) | 98.0 - 102.0 % |
Assay (dried basis) | 99.0 - 100.5 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 2.0 - 4.0 |
Ammonium (NH₄) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |