Imprimer
VWR®, Bouchons PE
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
212-0550EA 57.3 EUR
212-0550 212-0551 212-0552 212-0553 212-0554 212-0572 212-0573 212-0574 212-0575 212-0576 212-0577 212-0578 212-0664 212-0665 212-0666 212-0667 212-0679
VWR®, Bouchons PE
Bouchons Bouchons en plastique
Bouchon pour éprouvettes Ø 12 à 16 mm, en polyéthylène, à languettes.
  • Choix de couleurs