Réactif stabilisateur E.Z.N.A.® RNALock
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le réactif stabilisateur E.Z.N.A.® RNALock est un réactif innovant qui lyse rapidement les cellules et les tissus pour désactiver les RNases à température ambiante. Il suffit d'immerger les échantillons, tels que les cultures cellulaires, les tissus animaux ou les globules blancs, dans le réactif stabilisateur RNALock. L'ARN cellulaire intact sera préservé même à température élevée. Les échantillons peuvent être conservés dans ce réactif pendant plus de 12 mois à -20 °C.