Imprimer
Tween® 80 (Polysorbate)
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
786-519 786-520
786-519EA 183 EUR
786-519 786-520
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 for solubilising membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
Point de fusion: -21
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
Indice Merck: 13,07664
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde3ba50379784286f232046e51f1c2e5aef0684&vid=764b1ae6c7de631c0dca755bd341e627e61103f4&prid=web&clid=SAPDAM