Tween® 20 (Polysorbate)
Marques : G BiosciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
Tween® 20 is commonly used non ionic detergent for solubilising membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
Formule:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Poids moléculaire: 1227.53 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00165986 Numéro CAS: 9005-64-5 |