Imprimer
dNTP sets (dA, dC, dG, dT) 100 mM solutions
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
786-460 786-465 786-468 786-466 786-467
786-460EA 455 EUR
786-460 786-465 786-468 786-466 786-467
dNTP sets (dA, dC, dG, dT) 100 mM solutions
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Set consists of 100 mM aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each supplied in a separate vial. Also available separately.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c40d4428cdfd614482e4f23c062c16d9d8242da2&vid=c40d4428cdfd614482e4f23c062c16d9d8242da2&prid=web&clid=SAPDAM