Imprimer
dNTP mix
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
786-442 786-443
786-442EA 437 EUR
786-442 786-443
dNTP mix
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Aqueous mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each at a final concentration of 10 or 25 mM.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c40d4428cdfd614482e4f23c062c16d9d8242da2&vid=c40d4428cdfd614482e4f23c062c16d9d8242da2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Application
Learn more