Les papiers LabSorb Ultra à double épaisseur protégent paillasses et plans de travail en épongeant les résidus liquides de produits chimiques, de matières corrosives et de substances toxiques, infectieuses ou radioactives. Les liquides sont rapidement absorbés par la couche de cellulose, et la mince couche de polyéthylène, qui sert de support à la couche absorbante, empêche les liquides de souiller la surface de la paillasse.
- La couche supérieure est composée de cellulose très absorbante, qui éponge rapidement tout résidu
- La couche inférieure est constituée d’un revêtement en polypropylène étanche, qui empêche de souiller les surfaces
- Extrêmememt absorbants
- Imbibés de désinfectant, ils protègenet des contaminations bactériologiques
Imbibés de désinfectant, ces papiers protègent contre les contaminations bactériologiques. Les papiers de surface offrent également un revêtement approprié pour le stockage de produits chimiques, les plateaux, et les cages d’animaux dans un cadre expérimental.
Poids de base: 187 g/m²
Absorption d’eau: 300%